SRP0415
PKM1 active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
OIP3, PK3, PKM2, TCB, pyruvate kinase, muscle
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥80% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
peso molecular
59 kDa
embalagem
pkg of 20 μg
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentração
1.8 mg/mL
técnica(s)
cell based assay: suitable
solubilidade
water: soluble
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
life science and biopharma
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... PKM(5315)
Descrição geral
Pyruvate kinase (PK) has four isozymes such as PKL, PKR, PKM1, and PKM2.[1][2] PKM1/2 is located in the distal convoluted tubule of the kidney, embryo, lungs, proliferative tissues,[2] retina, adipose tissues, and islets.[1] The PKM1 gene is located on the human chromosome at 15q23.[3]
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)