SRP0329
PADI-4 human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥65% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
Peptidyl arginine deiminase, type IV
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Ensaio
≥65% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
peso molecular
75 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... PADI4(23569)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)