SRP0319
JMJD2A active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
JHDM3A, KDM4A, lysine (K)-specific demethylase 4A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥80% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
peso molecular
42 kDa
embalagem
pkg of 100 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentração
1 mg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... KDM4A(9682)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)