Documentos Principais
SRP0280
Sigma-Aldrich
UbcH13 (UBE2N) Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
UBC13 homolog, UBE2N, UbcH13, Ubiquitin-conjugating enzyme E2N
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥80% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
peso molecular
17.6 kDa
embalagem
pkg of 100 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentração
>0.02 mg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... UBE2N(7334)
Descrição geral
UbcH13 (GenBank Accession No. NM_003348), amino acids 2-end, with N-terminal His-tag, MW = 17.6 kDa, expressed in an E. coli cell expression system.
Aplicação
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
forma física
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 50% glycerol and 3 mM DTT.
Nota de preparo
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)