SRP0235
PI3 kinase [p110a(H1047R)/p85a] Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥60% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
PIK3CA, Phosphoinositide-3-kinase, catalytic α, PtdIns-3-kinase p110
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Ensaio
≥60% (SDS-PAGE)
forma
aqueous solution
atividade específica
≥1770 pmol/min-μg
peso molecular
129 kDa (p110α)
88 kDa (p85α)
embalagem
pkg of 20 μg
concentração
0.38 mg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... PIK3CA(5290)
Descrição geral
Aplicação
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2