Documentos Principais
SRP0234
Sigma-Aldrich
PI3 kinase [p110a(E545K)/p85a] Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥55% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
PIK3CA, Phosphoinositide-3-kinase, catalytic, alpha, PtdIns-3-kinase p110
Selecione um tamanho
20 μG
R$ 3.134,00
R$ 3.134,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
20 μG
R$ 3.134,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 3.134,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
fonte biológica
human
recombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Ensaio
≥55% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
atividade específica
≥800 pmol/min-μg
peso molecular
129 kDa
88 kDa
embalagem
pkg of 20 μg
concentração
0.56 mg/mL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... PIK3CA(5290)
Descrição geral
Complex of N-terminal FLAG-tagged recombinant full-length human p110 (GenBank Accession No. U79143), with E545K mutation, and recombinant full length, human p85α (no tag, GenBank Accession No. XM_043865). Co-expressed in Sf9 cells in a Baculovirus expression system.
Aplicação
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Definição da unidade
One unit of kinase activity is defined as the amount of enzyme required to produce 1 pmol of Phosphoinositol-3, 4,5-Trisphosphate/min at 37°C.
forma física
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 30% glycerol and 3 mM DTT.
Nota de preparo
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)