Documentos Principais
SRP0147
Sigma-Aldrich
PRMT6 human
recombinant, expressed in FreeStyle 293-F cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
Arginine methyltransferase 6, HMT1 hnRNP methyltransferase-like 6, HRMT1L6
Selecione um tamanho
20 μG
R$ 2.589,00
R$ 2.589,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
20 μG
R$ 2.589,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
R$ 2.589,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
fonte biológica
human
recombinante
expressed in FreeStyle 293-F cells
Ensaio
≥70% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
peso molecular
35 kDa
embalagem
pkg of 20 μg
fabricante/nome comercial
Invitrogen
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentração
>0.02 mg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... PRMT6(55170)
Descrição geral
Human PRMT6 (GenBank Accession No. NM_018137), amino acids 2-end, with N-terminal DDDDK tag (FLAG), MW = 35 kDa, expressed in FreeStyle 293-F cells.
Aplicação
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
forma física
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 100 μg/ml FLAG peptide, 10% glycerol and 3 mM DTT.
Nota de preparo
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Informações legais
FreeStyle is a trademark of Invitrogen Corp.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)