SRP0116
Sirtuin 2 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
SIR2L2, SIRT2, sir2-like 2
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥80% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
peso molecular
35.5 kDa
embalagem
pkg of 100 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentração
>0.02 mg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... SIRT2(22933)
Descrição geral
Human Sirtuin 2, GenBank Accession No. NM_030593, amino acids 50-356 with C-terminal His tag, MW = 35.5kDa, expressed in Escherichia coli expression system.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)