SRE0111
Heat-labile Cod Uracil-DNA Glycosylase
recombinant, expressed in E. coli, Triton-free
Sinônimo(s):
UDG, UNG
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
composição
Triton-free
embalagem
pkg of 100 U
pkg of 1000 U
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Heat inactivation: The only UNG that is completely and irreversibly heat inactivated thus ensuring long-term sample integrity for subsequent post-PCR analysis such as cloning, sequencing or genotyping
- Cod UNG is not active on uracil in RNA.
- High sensitivity: Remove more than 108 copies of contaminating DNA without affecting the sensitivity (Cq) of the assay
- Simple protocol: Applying Cod UNG in a RT-PCR is done by a 5 min Cod UNG preincubation step at RT prior to the amplification reaction
Definição da unidade
Reconstituição
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)