SRE0069
Phosphoglucomutase from rabbit muscle
Sinônimo(s):
α-D-Glucose-1,6-bisphosphatase, α-D-Glucose-1-phosphate phosphotransferase
About This Item
Produtos recomendados
forma
lyophilized powder
Nível de qualidade
atividade específica
≥100 units/mg protein
atividade externa
Lactic dehydroenase ≤0.5%
Phosphoglucose Isomerase ≤0.01%
pyruvate kinase ≤0.05%
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3