SML3840
Phenformin hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-(Diaminomethylidene)-2-(2-phenylethyl)guanidine hydrochloride, 1-Carbamimidamido-N-(2-phenylethyl)methanimidamide hydrochloride, 1-Phenethyl-biguanide hydrochloride, N-(2-Phenylethyl)imidodicarbonimidic diamide hydrochloride
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].N\C(=N/CCc1ccccc1)\N=C(N)N.[H+]
InChI
1S/C10H15N5.ClH/c11-9(12)15-10(13)14-7-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7H2,(H6,11,12,13,14,15);1H
chave InChI
YSUCWSWKRIOILX-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)