SML3615
Jolkinolide B
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
(4aR,6aS,7aR,10aR,11aR,11bR,11cR)-1,2,3,4,4a,5,6,11a,11b,11c-Decahydro-4,4,8,11c-tetramethylbisoxireno[1,10a:3,4]phenanthro[3,2-b]furan-9(7aH)-one
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@@]32OC(=O)C(=C3[C@H]4O[C@]54[C@@H]([C@H]21)[C@]6([C@@H](C(CCC6)(C)C)CC5)C)C
InChI
1S/C20H26O4/c1-10-12-14-19(22-14)9-6-11-17(2,3)7-5-8-18(11,4)13(19)15-20(12,23-15)24-16(10)21/h11,13-15H,5-9H2,1-4H3/t11-,13+,14-,15-,18-,19+,20-/m1/s1
chave InChI
SOVOCMGDFRGRKF-MCDHERAVSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)