Key Documents
SML3537
Sigma-Aldrich
CK156
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-tert-Butyl-7,10-dioxa-13,17,18,21-tetraazatetracyclo[12.5.2.1²,⁶.0¹⁷,²⁰]docosa-1(20),2,4,6(22),14(21),15,18-heptaene-5-carboxamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H25N5O3
Peso molecular:
395.45
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)NC(C(C=C1)=C(OCCOCCNC2=N3)C=C1C4=C3N(C=C2)N=C4)=O
Ações bioquímicas/fisiológicas
CK156 is a potent and selective DRAK1 inhibitor (IC50 = 49 nM by cell-free radiometric assay, IC50 = 181 nM by cellular NanoBRET, KD = 21 nM by ITC, selectivity by a 468-kinase panel) with good selectivity over DRAK2 (61% inhibition at 1 μM, IC50 = 8 μM by NanoBRET).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3