Documentos Principais
SML3491
Sigma-Aldrich
Enflicoxib
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(±)-E 6087, 1-(4-aminosulphonylphenyl)-5-(2,4-difluorophenyl)-4,5-dihydro-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole, 4-(5-(2,4-difluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonamide, E-6087
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H12F5N3O2S
Número CAS:
Peso molecular:
405.34
Código UNSPSC:
51111800
Código UNSPSC:
12352200
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
O=S(N)(C1=CC=C(N2N=C(C(F)(F)F)CC2C3=CC=C(C=C3F)F)C=C1)=O
Ações bioquímicas/fisiológicas
Orally available, potent and selective cyclooxygenase 2 (COX-2) inhibitor
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Gastrointestinal tract
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)