Documentos
SML2481
Sigma-Aldrich
BI-9321 Hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
{4-[5-(7-fluoroquinolin-4-yl)-1-methyl-1H-imidazol-4-yl]-3,5-dimethylphenyl}-methanamine Hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H21FN4 · xHCl
Peso molecular:
360.43 (free base basis)
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to very dark green-yellow
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
BI-9321 is a highly selective and potent inhibitor of histone lysine methyltransferase NSD3 PWWP-1 domain that binds to methylated Lysine residue.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3