Documentos Principais
SML3473
Sigma-Aldrich
144DG11
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1,2-Dihydro-N-(2-methoxyethyl)-6-methyl-N-[(3-methyl-2-thienyl)methyl]-2-oxo-4-pyridinecarboxamide, 2-Hydroxy-N-(2-methoxyethyl)-6-methyl-N-((3-methylthiophen-2-yl)methyl)isonicotinamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H20N2O3S
Número CAS:
Peso molecular:
320.41
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder or solid
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
aplicação(ões)
research use
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=NC(C)=CC(C(N(CCOC)CC2=C(C)C=CS2)=O)=C1
chave InChI
BBEZNLRXWCUHAJ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
144DG11 is a polyglucosan (PG)-reducing agent that targets the lysosomal membrane protein LAMP1 and increases autophagic flux in adult polyglucosan body disease (APBD) primary fibroblasts (50 μM for 24 hrs), resulting in an enhanced glycophagy, respiratory and glycolytic ATP production. 144DG11 prolongs survival and improves motor parameters of Gbe(ys/ys) mice in vivo (250 mg/150 μL/kg 2x per wk via i.v. for 1 month, then s.c.), a murine APBD model, by reducing PG and glycogen levels in brain, liver, heart, and peripheral nerve with good pharmacokinetic properties and no adverse effects to the animals.
Polyglucosan (PG)-reducing agent that targets the lysosomal membrane protein LAMP1 in cultures and in vivo.
Exoneração de responsabilidade
For research use only
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)