SML3363
GNE-317
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
5-(6-(3-Methoxyoxetan-3-yl)-4-morpholinothieno[3,2-d]pyrimidin-2-yl)pyrimidin-2-amine, 5-(6-(3-Methoxyoxetan-3-yl)-7-methyl-4-morpholinothieno[3,2-d]pyrimidin-2-yl)pyrimidin-2-amine, 5-[6-(3-Methoxy-3-oxetanyl)-7-methyl-4-(4-morpholinyl)thieno[3,2-d]pyrimidin-2-yl]-2-pyrimidinamine, GNE 317, GNE317
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1=NC=C(C2=NC3=C(C(N4CCOCC4)=N2)SC(C5(COC5)OC)=C3C)C=N1
InChI
1S/C19H22N6O3S/c1-11-13-14(29-15(11)19(26-2)9-28-10-19)17(25-3-5-27-6-4-25)24-16(23-13)12-7-21-18(20)22-8-12/h7-8H,3-6,9-10H2,1-2H3,(H2,20,21,22)
chave InChI
XOZLHJMDLKDZAL-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3