This product is supplied as a powder, not in tablet form. This material is intended for research use only and is not suitable for human or veterinary use.
SML3275
Vamorolone
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
(16α)-17,21-Dihydroxy-16-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione, (16α)-17,21-Dihydroxy-16-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione;, VBP 15, VBP15
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@]1([C@@]2([C@H]([C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@@]4(C3=CC2)C)C[C@H]1C)C)C(=O)CO
InChI
1S/C22H28O4/c1-13-10-18-16-5-4-14-11-15(24)6-8-20(14,2)17(16)7-9-21(18,3)22(13,26)19(25)12-23/h6-8,11,13,16,18,23,26H,4-5,9-10,12H2,1-3H3/t13-,16-,18+,20+,21+,22+/m1/s1
chave InChI
ZYTXTXAMMDTYDQ-DGEXFFLYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
-
Buongiorno, quante pastiglie ci sono in ogni scatola? Grazie
1 answer-