Documentos Principais
SML3046
Sigma-Aldrich
Saxagliptin hydrate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(S)-3-Hydroxyadamantylglycine-L-cis-4,5-methanoprolinenitrile hydrate, BMS 477118, BMS 477118-11, BMS-477118, BMS-477118-11, BMS477118, BMS477118-11
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 828,00
50 MG
R$ 3.346,00
R$ 828,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 828,00
50 MG
R$ 3.346,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H25N3O2 · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
333.43
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 828,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC12CC([C@@H](C(N3[C@@H](C[C@]4([C@@]3(C4)[H])[H])C#N)=O)N)(CC(C5)C2)CC5C1.O
InChI
1S/C18H25N3O2.H2O/c19-8-13-2-12-3-14(12)21(13)16(22)15(20)17-4-10-1-11(5-17)7-18(23,6-10)9-17;/h10-15,23H,1-7,9,20H2;1H2/t10?,11?,12-,13+,14+,15-,17?,18?;/m1./s1
chave InChI
AFNTWHMDBNQQPX-NHKADLRUSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Orally active, highly potent & long-acting dipeptidyl peptidase IV (DPP-IV) inhibitor with therapeutic efficacy against type II diabetes in vivo.
Saxagliptin (BMS-477118) is an orally active, highly potent and long-acting dipeptidyl peptidase IV inhibitor (human DPP-IV Ki = 0.9 nM; plasma DDP-IV inhibition = 87% 0.5-4h post 4 μmol/kg po. in normal rats) with therapeutic efficacy against type 2 diabetes in vivo (plasma glucose clearance = 28/43/61% post 0.3/1.0/3.0 μmol/kg po. in Zucker fa/fa rats).
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Suat Tekin et al.
Archives of physiology and biochemistry, 1-11 (2020-01-26)
Saxagliptin is an effective and selective dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) inhibitor. This study was designed to determine possible protective effects of saxagliptin against damage caused by renal ischaemia/reperfusion (I/R) in rats. In this study, 40 rats were divided into 4 groups