Documentos Principais
SML3039
Sigma-Aldrich
YKL-5-124
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(S)-3-(4-acrylamidobenzamido)-N-(2-(dimethylamino)-1-phenylethyl)-6,6-dimethyl-4,6-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrazole-5(1H)-carboxamide, N-[(1S)-2-(Dimethylamino)-1-phenylethyl]-4,6-dihydro-6,6-dimethyl-3-[[4-[(1-oxo-2-propen-1-yl)amino]benzoyl]amino]-pyrrolo[3,4-c]pyrazole-5(1H)-carboxamide
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 986,00
25 MG
R$ 4.978,00
R$ 986,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 986,00
25 MG
R$ 4.978,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H33N7O3
Número CAS:
Peso molecular:
515.61
Código UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.77
R$ 986,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)C[C@@H](NC(N1CC(C(NC(C2=CC=C(NC(C=C)=O)C=C2)=O)=NN3)=C3C1(C)C)=O)C4=CC=CC=C4
InChI
1S/C28H33N7O3/c1-6-23(36)29-20-14-12-19(13-15-20)26(37)31-25-21-16-35(28(2,3)24(21)32-33-25)27(38)30-22(17-34(4)5)18-10-8-7-9-11-18/h6-15,22H,1,16-17H2,2-5H3,(H,29,36)(H,30,38)(H2,31,32,33,37)/t22-/m1/s1
chave InChI
KPABJHHKKJIDGX-JOCHJYFZSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
YKL-5-124 is a potent and highly selective covalent inhibitor of cyclin-dependent kinase 7 (CDK7) that induces cell cycle arrest at the G1/S transition.
potent and highly selective covalent inhibitor of cyclin-dependent kinase 7 (CDK7)
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Calla M Olson et al.
Cell chemical biology, 26(6), 792-803 (2019-03-25)
Cyclin-dependent kinase 7 (CDK7) regulates both cell cycle and transcription, but its precise role remains elusive. We previously described THZ1, a CDK7 inhibitor, which dramatically inhibits superenhancer-associated gene expression. However, potent CDK12/13 off-target activity obscured CDK7s contribution to this phenotype.