SML3015
Arimoclomol maleate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(+)-(R)-N-[2-Hydroxy-3-(1-piperidinyl)propoxy]pyridine-1-oxide-3-carboximidoyl chloride, maleate salt, (R)-3-(Chloro(2-hydroxy-3-(piperidin-1-yl)propoxyimino)methyl)pyridine 1-oxide, maleate salt, Anti-neurodegeneration agent 1, BRX 220, BRX-220, BRX220, N-[(2R)-2-Hydroxy-3-(1-piperidinyl)propoxy]-3-pyridinecarboximidoyl chloride 1-oxide, maleate salt, maleate salt
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl/C(C1=CC=C[N+]([O-])=C1)=N\OC[C@@H](CN2CCCCC2)O.O=C(O)/C=C\C(O)=O
InChI
1S/C14H20ClN3O3.C4H4O4/c15-14(12-5-4-8-18(20)9-12)16-21-11-13(19)10-17-6-2-1-3-7-17;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,8-9,13,19H,1-3,6-7,10-11H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t13-;/m1./s1
chave InChI
OHUSJUJCPWMZKR-FEGZNKODSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)