SML2998
Moxidectin
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Moxidectin, (6R,23E,25S)-5-O-Demethyl-28-deoxy-25-[(1E)-1,3-dimethyl-1-buten-1-yl]-6,28-epoxy-23-(methoxyimino)milbemycin B, 23-Methoxime-LL-F 28249α, CL 301,423, CL 301423, CL301,423, CL301423, Equest, ProHeart 6
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CO\N=C1/C[C@]2(C[C@@H]3CC(C\C=C(C)\C[C@@H](C)\C=C\C=C4/COC5[C@H](O)C(C)=C[C@@H](C(=O)O3)[C@]45O)O2)O[C@@H]([C@H]1C)\C(C)=C\C(C)C
InChI
1S/C37H53NO8/c1-21(2)14-25(6)33-26(7)31(38-42-8)19-36(46-33)18-29-17-28(45-36)13-12-23(4)15-22(3)10-9-11-27-20-43-34-32(39)24(5)16-30(35(40)44-29)37(27,34)41/h9-12,14,16,21-22,26,28-30,32-34,39,41H,13,15,17-20H2,1-8H3/b10-9+,23-12+,25-14+,27-11+,38-31+/t22-,26-,28+,29-,30-,32+,33+,34+,36-,37+/m0/s1
chave InChI
YZBLFMPOMVTDJY-LSGXYNIPSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)