Documentos Principais
SML2996
Sigma-Aldrich
SR-301
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
6-(1H-Imidazol-1-yl)-N-[2-[2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethyl]phenyl]-3-pyridazinecarboxamide, N-(2-(1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxypropan-2-yl)phenyl)-6-(1H-imidazol-1-yl)pyridazine-3-carboxamide, SR 301, SR301
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 664,00
25 MG
R$ 3.347,00
R$ 664,00
Previsão de entrega em19 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 664,00
25 MG
R$ 3.347,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H11F6N5O2
Número CAS:
Peso molecular:
431.29
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
R$ 664,00
Previsão de entrega em19 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1=NN=C(N2C=NC=C2)C=C1)NC3=C(C(O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)C=CC=C3
chave InChI
COFASYKPDRGFKT-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Orally bioavailable analog of the selective STING agonist SR-717 with good antitumor efficacy in a murine B16.F10 melanoma tumor model in vivo.
SR-301 is an orally bioavailable analog of the selective STING agonist SR-717. SR-301 shows higher potency than SR-717 by THP1-based ISRE reporter assay (EC50 = 0.6 vs. 2.1 μM, respectively) and shows good antitumor efficacy when administered orally in a murine B16.F10 melanoma tumor model in vivo (15 mg/kg/day p.o.).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Emily N Chin et al.
Science (New York, N.Y.), 369(6506), 993-999 (2020-08-21)
Stimulator of interferon genes (STING) links innate immunity to biological processes ranging from antitumor immunity to microbiome homeostasis. Mechanistic understanding of the anticancer potential for STING receptor activation is currently limited by metabolic instability of the natural cyclic dinucleotide (CDN)