SML2964
Gabexate mesylate
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
Gabexate mesylate, 4-[[6-[(Aminoiminomethyl)amino]-1-oxohexyl]oxy]-benzoic acid ethyl ester mesylate, FOY, p-Carbethoxyphenyl ε-guanidineocaproate mesylate, 4-[[6-[(Aminoiminomethyl)amino]-1-oxohexyl]oxyl]benzoic acid ethyl ester mesylate salt, Megacart
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CS(O)(=O)=O.CCOC(=O)c1ccc(OC(=O)CCCCCNC(N)=N)cc1
InChI
1S/C16H23N3O4.CH4O3S/c1-2-22-15(21)12-7-9-13(10-8-12)23-14(20)6-4-3-5-11-19-16(17)18;1-5(2,3)4/h7-10H,2-6,11H2,1H3,(H4,17,18,19);1H3,(H,2,3,4)
chave InChI
DNTNDFLIKUKKOC-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2