Documentos Principais
SML2951
Sigma-Aldrich
SGC-CK2-1
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-(5-(3-Cyano-7-(cyclopropylamino)pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-ylamino)-2-methylphenyl)propionamide
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 1.052,00
25 MG
R$ 3.986,00
R$ 1.052,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 1.052,00
25 MG
R$ 3.986,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H21N7O
Número CAS:
Peso molecular:
375.43
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 1.052,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[n]21ncc(c2nc(cc1NC4CC4)Nc3cc(c(cc3)C)NC(=O)CC)C#N
chave InChI
YKDZIFFKQUNVHH-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Potent and highly selective casein 2 (CK2, CKII) inhibitor with potent cellular activity, but no antiproliferation efficacy in HCT116 or U-87 MG cancer cultures.
SGC-CK2-1 is a potent and highly selective casein 2 (CK2, CKII) inhibitor (CK2α/CK2α′ IC50 = 4.2/2.3 nM by cell-free enzyme assay; DYRK2 IC50 = 440 nM, IC50≥3.4 μM against 465 other kinases). Unlike less specific CK2 inhibitors, SGC-CK2-1 shows no antiproliferation activity in HCT116 or U-87 MG cancer cultures (up to 10 μM) despite its potent cellular activity (CK2α/CK2α′ IC50 = 36/16 nM by cellular NanoBRET assay).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)