SML2947
Penehyclidine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
α-[(1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yloxy)methyl]-α-cyclopentyl-benzenemethanol hydrochloride, 3-(2′-phenyl-2′-cyclopentyl-2′-hydroxyl-ethoxy) quinuclidine, Penequine hydrochloride, Penequinine
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder (hygroscopic)
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C20H29NO2.ClH/c22-20(18-8-4-5-9-18,17-6-2-1-3-7-17)15-23-19-14-21-12-10-16(19)11-13-21;/h1-3,6-7,16,18-19,22H,4-5,8-15H2;1H
chave InChI
DDTVVMRZNVIVQM-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3