Documentos Principais
SML2925
Sigma-Aldrich
MESM
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
5′-(2-Hydroxyphenyl)-1-methylspiro[3H-indole-3,2′(3′H)-[1,3,4]thiadiazol]-2(1H)-one, Manganese-Extracting Small Molecule, VU0028386
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 595,00
25 MG
R$ 2.382,00
R$ 595,00
Previsão de entrega em27 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 595,00
25 MG
R$ 2.382,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H13N3O2S
Número CAS:
Peso molecular:
311.36
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 595,00
Previsão de entrega em27 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
S1C2(NN=C1c4c(cccc4)O)c3c(cccc3)N(C2=O)C
InChI
1S/C16H13N3O2S/c1-19-12-8-4-3-7-11(12)16(15(19)21)18-17-14(22-16)10-6-2-5-9-13(10)20/h2-9,18,20H,1H3
chave InChI
MKCMWNNDSGMHED-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
MESM is a cell penetrant and non-toxic selective manganese ionophore that potently facilitates of manganese export from cells. MESM can be used to rapidly extract and quantify cellular manganese content in a non-lethal and selective MESMER (Manganese-Extracting Small Molecule Estimation Route) assay. MESM does not impacted Fura-2 AM fluorescence.
cell penetrant and non-toxic selective manganese ionophore that potently facilitates of manganese export from cells
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Kyle J Horning et al.
The Journal of biological chemistry, 295(12), 3875-3890 (2020-02-13)
Available assays for measuring cellular manganese (Mn) levels require cell lysis, restricting longitudinal experiments and multiplexed outcome measures. Conducting a screen of small molecules known to alter cellular Mn levels, we report here that one of these chemicals induces rapid