SML2866
Lumateperone tosylate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-(4-Fluorophenyl)-4-[(6bR,10aS)-3-methyl-2,3,6b,9,10,10a-hexahydro-1H-pyrido[3′,4′:4,5]pyrrolo[1,2,3-de]quinoxalin-8(7H)-yl]butan-1-one 4-methylbenzenesulfonate, 4-((6bR,10aS)-3-Methyl-2,3,6b,9,10,10a-hexahydro-1H,7H-pyrido[3′,4′:4,5]pyrrolo[1,2,3-de]quinoxalin-8-yl)-1-(4-fluorophenyl)-butan-1-one 4-methylbenzenesulfonate, ITI-007
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
atividade óptica
[α]/D -10 to -14, c = 1 in DMSO
cor
white to very dark gray
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1=CC=C(F)C=C1)CCCN2CC[C@]([C@@]3([H])C2)([H])N4CCN(C)C5=C4C3=CC=C5.O=S(C6=CC=C(C)C=C6)(O)=O
InChI
1S/C24H28FN3O.C7H8O3S/c1-26-14-15-28-21-11-13-27(16-20(21)19-4-2-5-22(26)24(19)28)12-3-6-23(29)17-7-9-18(25)10-8-17;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2,4-5,7-10,20-21H,3,6,11-16H2,1H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t20-,21-;/m0./s1
chave InChI
LHAPOGAFBLSJJQ-GUTACTQSSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3