Documentos Principais
SML2839
Sigma-Aldrich
SR-318
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
5-Amino-N-(4-((3-cyclohexylpropyl)carbamoyl)benzyl)-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxamide, SR 318, SR318
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 734,00
25 MG
R$ 2.958,00
R$ 734,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 734,00
25 MG
R$ 2.958,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H33N5O2
Número CAS:
Peso molecular:
459.58
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 734,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1=C(C(NCC2=CC=C(C(NCCCC3CCCCC3)=O)C=C2)=O)C=NN1C4=CC=CC=C4
InChI
1S/C27H33N5O2/c28-25-24(19-31-32(25)23-11-5-2-6-12-23)27(34)30-18-21-13-15-22(16-14-21)26(33)29-17-7-10-20-8-3-1-4-9-20/h2,5-6,11-16,19-20H,1,3-4,7-10,17-18,28H2,(H,29,33)(H,30,34)
chave InChI
HXNUFFCHRIWTRZ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Potent and selective p38α/β type-II inhibitor.
SR-318 is a potent and selective type-II inhibitor that targets p38α/β in an inactive DFG-out conformation with good kinome selectivity (p38α/β IC50 = 5/39 nM by radiometric kinase assay). SR-318 selectively inhibits p38α/β by cell-based NanoBRET assay (IC50 = 3.7 nM/p38α, 10 nM/p38β, 0.91 μM/ZAK, ≥3 μM/DDR1, DDR2, KIT, MYLK4, RSK4) and effectively blocks LPS-induced TNF-α release in human whole blood (IC50 = 283 nM). SR-321 is an inactive structural analog and the recommended negative control compound.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Sandra Röhm et al.
Journal of medicinal chemistry, 62(23), 10757-10782 (2019-11-09)
p38 mitogen-activated protein kinases are key mediators of environmental stress response and are promising targets for treatment of inflammatory diseases and cancer. Numerous efforts have led to the discovery of several potent inhibitors; however, so far no highly selective type-II