SML2767
HMR-1098
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
5-chloro-2-methoxy-N-[2-[4-methoxy-3-[[[(methylamino)thioxomethyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl]-benzamide sodium salt, HMR 1098
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C19H22ClN3O5S2.Na/c1-21-19(29)23-30(25,26)17-10-12(4-6-16(17)28-3)8-9-22-18(24)14-11-13(20)5-7-15(14)27-2;/h4-7,10-11H,8-9H2,1-3H3,(H3,21,22,23,24,29);/q;+1/p-1
chave InChI
SUEVHDKFEXAKAF-UHFFFAOYSA-M
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3