Documentos Principais
SML2752
Sigma-Aldrich
ZINC37781618
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Chloro-N-[3-(3-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)phenyl]-benzenemethanamine
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 499,00
25 MG
R$ 2.025,00
R$ 499,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 499,00
25 MG
R$ 2.025,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H15ClN4
Número CAS:
Peso molecular:
298.77
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 499,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1c(cccc1)CNc2cc(ccc2)c3[nH]c(nn3)C
InChI
1S/C16H15ClN4/c1-11-19-16(21-20-11)12-6-4-7-14(9-12)18-10-13-5-2-3-8-15(13)17/h2-9,18H,10H2,1H3,(H,19,20,21)
chave InChI
BNIQNBVKGOYHPC-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
ZINC37781618 is an inactive control for selective melatonin MT1 receptor inverse agonist UCSF7447 (ZINC555417447).
inactive control for selective melatonin MT1 receptor inverse agonist UCSF7447
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Reed M Stein et al.
Nature, 579(7800), 609-614 (2020-02-11)
The neuromodulator melatonin synchronizes circadian rhythms and related physiological functions through the actions of two G-protein-coupled receptors: MT1 and MT2. Circadian release of melatonin at night from the pineal gland activates melatonin receptors in the suprachiasmatic nucleus of the hypothalamus