Documentos Principais
SML2695
Sigma-Aldrich
FB23
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-[[2,6-Dichloro-4-(3,5-dimethyl-4-isoxazolyl)phenyl]amino]benzoic acid
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 1.033,00
25 MG
R$ 3.994,00
R$ 1.033,00
Previsão de entrega em25 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 1.033,00
25 MG
R$ 3.994,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H14Cl2N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
377.22
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 1.033,00
Previsão de entrega em25 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1c(c(cc(c1)c3c(n[o]c3C)C)Cl)Nc2c(cccc2)C(=O)O
InChI
1S/C18H14Cl2N2O3/c1-9-16(10(2)25-22-9)11-7-13(19)17(14(20)8-11)21-15-6-4-3-5-12(15)18(23)24/h3-8,21H,1-2H3,(H,23,24)
chave InChI
VUXZATVQMFSUCM-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
FB23 is a potent and selective inhibitor of N6-methyladenosine (m6A) demethylase FTO (fat mass and obesity associated protein). It moderately inhibits proliferation of NB4 and MONOMAC6 cells.
potent and selective inhibitor of N6-methyladenosine (m6A) demethylase FTO
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)