Documentos Principais
SML2670
Sigma-Aldrich
BAY-8002
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-(2-chloro-5-(phenylsulfonyl)benzamido)benzoic acid, 2-[[2-Chloro-5-(phenylsulfonyl)benzoyl]amino]-benzoic acid
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 789,00
25 MG
R$ 3.188,00
R$ 789,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 789,00
25 MG
R$ 3.188,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H14ClNO5S
Número CAS:
Peso molecular:
415.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 789,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(c2cc(c(cc2)Cl)C(=O)Nc3c(cccc3)C(=O)O)c1ccccc1
InChI
1S/C20H14ClNO5S/c21-17-11-10-14(28(26,27)13-6-2-1-3-7-13)12-16(17)19(23)22-18-9-5-4-8-15(18)20(24)25/h1-12H,(H,22,23)(H,24,25)
chave InChI
CLAUJSRBKSRTGQ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
BAY-8002 is an orally available, potent and selective inhibitor of lactate transporter MCT1 (monocarboxylate transporter 1; SLC16A1) that potently inhibits bidirectional lactate transport. BAY-8002 exhibits antiproliferative activity in numerous cancer cell lines. BAY-8002 induces accumulation of lactate and significantly inhibits tumor growth in mice model. It does not cause tumor regression.
orally available, potent and selective inhibitor of lactate transporter MCT1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Maria Quanz et al.
Molecular cancer therapeutics, 17(11), 2285-2296 (2018-08-18)
The lactate transporter SLC16A1/monocarboxylate transporter 1 (MCT1) plays a central role in tumor cell energy homeostasis. In a cell-based screen, we identified a novel class of MCT1 inhibitors, including BAY-8002, which potently suppress bidirectional lactate transport. We investigated the antiproliferative