SML2600
Melitracen hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Melitracen hydrochloride, 3-(10,10-dimethyl-9(10H)-anthracenylidene)-N,N-dimethyl-1-propanamine hydrochloride, U-24973A hydrochloride, 3-[10,10-Dimethyl-9(10H)-anthrylidene]-N,N-dimethylpropylamine hydrochloride
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[N+H](CCC=C1c2c(cccc2)C(c3c1cccc3)(C)C)(C)C
InChI
1S/C21H25N.ClH/c1-21(2)19-13-7-5-10-17(19)16(12-9-15-22(3)4)18-11-6-8-14-20(18)21;/h5-8,10-14H,9,15H2,1-4H3;1H
chave InChI
RADLXCPDUXFGFF-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)