Documentos Principais
SML2576
Sigma-Aldrich
Neramexane hydrochloride
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
1,3,3,5,5-Pentamethylcyclohexanamine hydrochloride, 1-Amino-1,3,3,5,5-pentamethylcyclohexane hydrochloride
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 686,00
50 MG
R$ 2.774,00
R$ 686,00
Previsão de entrega em06 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 686,00
50 MG
R$ 2.774,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H23N · xHCl
Número CAS:
Peso molecular:
169.31 (free base basis)
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 686,00
Previsão de entrega em06 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1(CC(CC(C1)(C)C)(C)C)C
InChI
1S/C11H23N/c1-9(2)6-10(3,4)8-11(5,12)7-9/h6-8,12H2,1-5H3
chave InChI
OGZQTTHDGQBLBT-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
NMDA receptor antagonist
Neramexane is a potent NMDA antagonist that exhibits neuroprotective effects.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)