Documentos
SML2525
Sigma-Aldrich
Tafluprost
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(5Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-2-[(1E)-3,3-Difluoro-4-phenoxy-1-buten-1-yl]-3,5-dihydroxycyclopentyl]-5-heptenoic acid 1-methylethyl ester, 16-phenoxy-15-deoxy-15,15-difluoro-17,18,19,20-tetranorprostaglandin F2α isopropyl ester, AFP-168
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H34F2O5
Número CAS:
Peso molecular:
452.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
oil
atividade óptica
[α]/D +20 to +25°, c = 1 in chloroform-d
cor
colorless to yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C25H34F2O5/c1-18(2)32-24(30)13-9-4-3-8-12-20-21(23(29)16-22(20)28)14-15-25(26,27)17-31-19-10-6-5-7-11-19/h3,5-8,10-11,14-15,18,20-23,28-29H,4,9,12-13,16-17H2,1-2H3/b8-3+,15-14+
chave InChI
WSNODXPBBALQOF-ZHDUIJGQSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Taflupost is a prostaglandin F2α agonist that lowers intraocular pressure and is used in the treatment of glaucoma. It has high affinity and selectivity for the fluoroprostaglandin (FP) receptor PGF2α. Tafluprost is believed to reduce the intraocular pressure (IOP) by increasing the outflow of aqueous humor. Tafluprost is a pro-drug. The active metabolite is the free acid.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3