SML2469
Oxanthroquinone G01
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
9,10-Dihydro-8-hydroxy-3-methoxy-1,7-dimethyl-9,10-dioxo-2-anthracenecarboxylic acid ethyl ester, G01
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
faint yellow to dark orange
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C2=C(C=C(OC)C(C(OCC)=O)=C2C)C(C3=CC=C(C)C(O)=C31)=O
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3