SML2409
NITD008
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
7-(2-C-Ethynyl-b-D-ribofuranosyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine, 7-Deaza-2′-C-acetylene-adenosine, NITD 008
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1=C2C=CN(C2=NC=N1)[C@@H]3O[C@@H]([C@H]([C@](C#C)3O)O)CO
InChI
1S/C13H14N4O4/c1-2-13(20)9(19)8(5-18)21-12(13)17-4-3-7-10(14)15-6-16-11(7)17/h1,3-4,6,8-9,12,18-20H,5H2,(H2,14,15,16)/t8-,9-,12-,13-/m1/s1
chave InChI
NKRAIOQPSBRMOV-NRMKKVEVSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)