SML2389
AP39
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
(10-Oxo-10-(4-(3-thioxo-3H-1,2-dithiol-5-yl)phenoxy)decyl)triphenylphosphonium bromide, AP 39, AP-39
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
powder
cor
white to dark orange
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OC1=CC=C(C2=CC(SS2)=S)C=C1)CCCCCCCCC[P+](C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5.[Br-]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3