SML2381
APY29
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
APY 29, APY-29, APY29 (type I kinase inhibitor), N2-(1H-Benzo[d]imidazol-6-yl)-N4-(3-cyclopropyl-1H-pyrazol-5-yl)pyrimidine-2,4-diamine, N2-1H-Benzimidazol-6-yl-N4-(5-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)-2,4-pyrimidinediamine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C1(NC2=CC(C3CC3)=NN2)=CC=NC(NC4=CC=C(N=CN5)C5=C4)=N1
InChI
1S/C17H16N8/c1-2-10(1)13-8-16(25-24-13)22-15-5-6-18-17(23-15)21-11-3-4-12-14(7-11)20-9-19-12/h3-10H,1-2H2,(H,19,20)(H3,18,21,22,23,24,25)
chave InChI
WJNBSTLIALIIEW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)