Documentos
SML2360
Sigma-Aldrich
LX-4
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
10(9H)-Acridineacetic acid, 9-oxo-, [[4-(2-benzothiazolylthio)-3-nitrophenyl]methylene]hydrazide, 9-Oxo-10(9H)-acridineacetic acid 2-[[4-(2-benzothiazolylthio)-3-nitrophenyl]methylene]hydrazide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C29H19N5O4S2
Número CAS:
Peso molecular:
565.62
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
faint yellow to dark brown
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
LX-4 is a cell penetrant, potent and selective activator of p38 mitogen-activated protein kinase (MAPK) pathway that derepress a subset of endogenous genes repressed by DNA methylation.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3