SML2278
NDT9513727
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N,N-bis(1,3-Benzodioxol-5-ylmethyl)-1-butyl-2,4-diphenyl-1Himidazole-5-methanamine, NDT-9513727
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCN1C(CN(CC2=CC=C3OCOC3=C2)CC4=CC5=C(C=C4)OCO5)=C(N=C1C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7
InChI
1S/C36H35N3O4/c1-2-3-18-39-30(35(28-10-6-4-7-11-28)37-36(39)29-12-8-5-9-13-29)23-38(21-26-14-16-31-33(19-26)42-24-40-31)22-27-15-17-32-34(20-27)43-25-41-32/h4-17,19-20H,2-3,18,21-25H2,1H3
chave InChI
ITACCRHKSPSKKL-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)