Alterar visualização
| Tamanho/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|---|---|
5 mg | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 1.698,00 |
25 mg | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 5.962,00 |
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H21Cl2F3N5O12P3S2·Na4
Número CAS:
Peso molecular:
864.29
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarNome do produto
Cangrelor tetrasodium salt, ≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](COP(OP(C(Cl)(Cl)P(O[Na])(O[Na])=O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)O[C@H]1N(C=N2)C3=C2C(NCCSC)=NC(SCCC(F)(F)F)=N3
InChI
1S/C17H25Cl2F3N5O12P3S2.4Na/c1-43-5-3-23-12-9-13(26-15(25-12)44-4-2-16(20,21)22)27(7-24-9)14-11(29)10(28)8(38-14)6-37-42(35,36)39-41(33,34)17(18,19)40(30,31)32;;;;/h7-8,10-11,14,28-29H,2-6H2,1H3,(H,33,34)(H,35,36)(H,23,25,26)(H2,30,31,32);;;;/q;4*+1/p-4/t8-,10-,11-,14-;;;;/m1..../s1
InChI key
COWWROCHWNGJHQ-OPKBHZIBSA-J
Application
Cangrelor has been used as a purinergic receptor P2Y12 antagonist to study its effects on neuromedin U receptor 2 (NMUR2)-coupled Gαi pathway during platelet aggregation.
Biochem/physiol Actions
Cangrelor is a potent and selective platelet P2Y12 antagonist. It is used as an intravenous antiplatelet drug to prevent formation of harmful blood clots in the coronary arteries.
Potent and selective platelet P2Y12 antagonist
Cangrelor is an analog of nonthienopyridine adenosine triphosphate. It has a therapeutic effect against reversible platelet inhibition.
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
O que está acontecendo?
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?