SML1937
SN-6
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-[4-(4-Nitrobenzyloxy)benzyl]thiazolidine-4-carboxylic acid ethyl ester, 4-Thiazolidinecarboxylic acid, 2-[[4-[(4-nitrophenyl)methoxy]phenyl]methyl]-, ethyl ester
Selecione um tamanho
R$ 568,00
Em estoqueDetalhes
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 568,00
Em estoqueDetalhes
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OCC)C1CSC(CC2=CC=C(OCC3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3)C=C2)N1
InChI
1S/C20H22N2O5S/c1-2-26-20(23)18-13-28-19(21-18)11-14-5-9-17(10-6-14)27-12-15-3-7-16(8-4-15)22(24)25/h3-10,18-19,21H,2,11-13H2,1H3
chave InChI
ZVYIJXLMBWCGHP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)