SML1924
T1AM
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-Iodothyronamine hydrochloride, 4-[4-(2-Aminoethyl)-2-?iodophenoxy]phenol hydrochloride (1:1)
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=CC=C(OC2=C(I)C=C(CCN)C=C2)C=C1.[H]Cl
InChI
1S/C14H14INO2.ClH/c15-13-9-10(7-8-16)1-6-14(13)18-12-4-2-11(17)3-5-12;/h1-6,9,17H,7-8,16H2;1H
chave InChI
RVKVVMXTPQCCIX-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)