Documentos Principais
SML1775
Sigma-Aldrich
K-756
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-[[1-(6,7-Dimethoxy-4-quinazolinyl)-4-piperidinyl]methyl]-3,4-dihydro-2(1H)-quinazolinone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H27N5O3
Número CAS:
Peso molecular:
433.50
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1NC2=C(C=CC=C2)CN1CC3CCN(C4=C(C=C(OC)C(OC)=C5)C5=NC=N4)CC3
Ações bioquímicas/fisiológicas
K-756 is an orally available, potent and selective tankyrase inhibitor, which binds to the induced-pocket of tankyrase. K-756 is a selective Wnt/β-catenin pathway inhibitor that stabilizes Axin and reduces active β-catenin. K-756 inhibits the proliferation of APC mutant colorectal cancer COLO 320DM and SW403 cell lines.
K-756 is an orally available, potent and selective tankyrase inhibitor.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)