SML1753
XMD17-109
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
11-Cyclopentyl-2-((2-ethoxy-4-(4-(4-methylpiperazin-1-yl)piperidine-1-carbonyl)-phenyl)amino)-5-methyl-5H-benzo[e]pyrimido[5,4-b][1,4]diazepin-6(11H)-one, ERK5-IN-1
Selecione um tamanho
R$ 798,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 798,00
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N7(CCN(CC7)C)C1CCN(CC1)C(=O)c2cc(c(cc2)Nc3nc4[n](c6c([c]([n](c4cn3)C)=O)cccc6)C5CCCC5)OCC
InChI
1S/C36H46N8O3/c1-4-47-32-23-25(34(45)43-17-15-26(16-18-43)42-21-19-40(2)20-22-42)13-14-29(32)38-36-37-24-31-33(39-36)44(27-9-5-6-10-27)30-12-8-7-11-28(30)35(46)41(31)3/h7-8,11-14,23-24,26-27H,4-6,9-10,15-22H2,1-3H3,(H,37,38,39)
chave InChI
XVBGRTMNFNMINE-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)