Documentos Principais
SML1692
Sigma-Aldrich
AS8351
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Hydroxy-1-naphthylaldehyde isonicotinoylhydrazone, 311 Iron Chelator, AS-8351, NSC-51355
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 651,00
R$ 651,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 651,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H13N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
291.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 651,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=CC=C(C=CC=C2)C2=C1/C=N/NC(C3=CC=NC=C3)=O
InChI
1S/C17H13N3O2/c21-16-6-5-12-3-1-2-4-14(12)15(16)11-19-20-17(22)13-7-9-18-10-8-13/h1-11,21H,(H,20,22)/b19-11+
chave InChI
WQSHHAVECQJKLX-YBFXNURJSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
AS8351 is an iron chelator that has been found to inhibit of histone demethylase KDM5B (JARID1B), a histone H3K4 demethylase involved in regulation of cell proliferation and stem cell self-renewal and differentiation. AS8351 is thought to inhibit KDM5B by competing with a-ketoglutarate for chelating iron that KDM5B requires as a co-factor.
AS8351 is an iron chelator that has been found to inhibit of histone demethylase KDM5B (JARID1B).
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)