SML1628
LMT-28
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(4S)-3-[(2S,3S)-3-Hydroxy-2-methyl-4-methylene-1-oxononyl]-4-(1-methylethyl)-2-oxazolidinone
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
oil
cor
colorless to light yellow, oil
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@H](N1C([C@@H](C)[C@H](O)C(CCCCC)=C)=O)COC1=O
InChI
1S/C17H29NO4/c1-6-7-8-9-12(4)15(19)13(5)16(20)18-14(11(2)3)10-22-17(18)21/h11,13-15,19H,4,6-10H2,1-3,5H3/t13-,14+,15+/m0/s1
chave InChI
UDXWSYOXIRPYFK-RRFJBIMHSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3