SML1619
Tazarotenic acid
≥98% (HPLC), powder, retinoid receptor (RAR) agonist
Sinônimo(s):
6-(2-(4,4-Dimethylthiochroman-6-yl)ethynyl)nicotinic acid, 6-[2-(3,4-Dihydro-4,4-dimethyl-2H-1-benzothiopyran-6-yl)ethynyl]-3-pyridinecarboxylic acid, AGN 190299, AGN-190299, Tazarotene acid
About This Item
Produtos recomendados
product name
Tazarotenic acid, ≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to light brown
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)CCSC2=C1C=C(C#CC3=CC=C(C(O)=O)C=N3)C=C2
InChI
1S/C19H17NO2S/c1-19(2)9-10-23-17-8-4-13(11-16(17)19)3-6-15-7-5-14(12-20-15)18(21)22/h4-5,7-8,11-12H,9-10H2,1-2H3,(H,21,22)
chave InChI
IQIBKLWBVJPOQO-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3